製品名
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, suitable for PFAS testing
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L62
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
パラメーター
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
カラムL × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
highly retentive endcapped silane bonding phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.