product name
Ascentis® Express RP-アミド, 2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
operating pH range
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
ガードカートリッジ
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry enhance chromatography performance for improved peak shape and resolution.
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.
Improve your separation of basic compounds with our Ascentis® Express RP-Amide HPLC columns from the Supelco® portfolio.