安全性情報
54217-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb II/PSA SPEチューブ
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb-II SPE), bed B 500 mg (Supelclean PSA SPE), volume 20 mL, pk of 20
別名:
カーボン/PSA SPE カートリッジ、20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
組成
bed A, 500 mg (Supelclean
ENVI-Carb-II SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean
PSA SPE)
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
20 mL
マトリックス活性基
PSA phase
carbon phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持機構は逆相および陰イオン交換です。
使用可能なサンプルマトリックスは有機溶媒溶液と水溶液です。
  • Supelclean ENVI-Carb(上層)とPSA(下層)SPE吸着剤(PEフリットで隔離)の両方が入った二層SPEチューブです。
  • 食品(農産物、肉など)に多成分残留農薬分析を実施するときに、優れたクリーンアップを行うために開発されました。
  • ENVI-carbは、平面分子に対する強い親和性を持ち、食品や天然物中に一般に存在する色素(クロロフィル、カロチノイドなど)およびステロールを単離/除去できます。
  • Supelclean PSAは、ポリマー結合したエチレンジアミン-N-プロピル相で、第一級と第二級の両方のアミンを含んでいます。
  • Supelclean PSAは、脂肪酸、有機酸、およびある種の極性色素と糖に対する強い親和性と高い容量を持っています。
  • GC-FIDおよびGC-MSを使用して優れた清浄度を試験済みです。
法的情報
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
54217-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.