物質
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
品質
MS Friendly
組成
bed wt., 30 mg
包装
pk of 100
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
160-420 m2/g
容量
1 mL
Matrix
Sulfonic acid functionalized hydrophilic modified styrene polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
50-70 μm
ポアサイズ
80-200 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム: イオン交換
サンプルマトリックスの適合性:水溶液(体液、水)
関連する記事をご覧ください:尿中脱法バスソルトの単離およびLC-MS分析
サンプルマトリックスの適合性:水溶液(体液、水)
- スルホン酸官能化親水性変性スチレンポリマー
- 水溶液サンプルから多岐にわたる化合物を抽出できるよう開発されました。
- 主にイオン交換により保持されます。ただし、相が親水性になっているため、極性化合物にも作用します。
関連する記事をご覧ください:尿中脱法バスソルトの単離およびLC-MS分析
特徴および利点
- 低価格で、サンプル調製に優れた性能を発揮します。
- 一般的な方法で時間とコストを節約できるうえ、分析方法を考えて頭を悩ませることもありません。
- 容量が増大したため、シリカ層を軽量化することができ、溶出量が減少して、サンプル処理に必要な時間を節約することができます。
- 過乾燥にも耐えますので、これまでよりハードな方法にも使えます。
- バックグラウンドが低く、感度が優れていますので、短波長UVやMSでも抽出できます。
- 厳格な生産管理とQCガイドラインにより、正確さと精度が向上して、ロットやチューブ、ウェル間で、いずれも常に同じ品質のものを提供できるようになりました。
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54240-U:
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)