Merck
54417
Rheodyne® 3-way Valve, 7030
Accepts 1/16″ tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel valve
詳細
manual 3-way switching valve
特徴
number of ports 6
positions 2
メーカー/製品名
Rheodyne
パラメーター
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
フィッティング
10-32 female Rheodyne valve ports
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)