product name
apHera™ C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L67
製品種目
apHera™
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
apHera™
パラメーター
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 10 mm
マトリックス
polymeric
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
1-14
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
apHera™ 逆カラムは、シリカカラムとポリスチレンカラムの両方の欠点をなくして利点を生かすために特に開発されました。これは、カーボン負荷が高くても表面を濡れたままにするビニルアルコール共重合体を基材として使用することによって達成されました。多孔性構造の平均孔径は、低分子の検体、ペプチド、および小型タンパク質で理想的な成果を生み出すのに十分な大きさです。これらのカラムは、有機溶媒による分離効率の点ではシリカベースのカラムと同等ですが、シリカでは不可能な緩衝アルカリ溶液でも効率的です。最も顕著な特徴の1つは、鎖が長くなるのに比例して保持時間が延びる、アルキル化塩基の論理溶出順序です。
apHera™逆相カラムの特徴
apHera™逆相カラムの特徴
- 安定なビニル共重合体基材
- 安定なpH範囲2~12
- 細孔径:300オングストローム
- あらゆる有機溶媒中で安定
- 拡張された用途:ペプチド、タンパク質
- あらゆる塩基性物質を効率的に分離
- 洗浄およびアルカリ性溶液に対する敏感さ
法的情報
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)