物質
stainless steel
適合性
for use with ASI Micro Mixer Cartridge
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Micro-Mixer Static Mixer (2 - 25 μL, housing, In-Line) is an accessory for use with ASI Micro Mixer Cartridge, used for HPLC and post-column derivatization. “Inline” refers to a single line going into the mixer housing. It is mainly used when additional mixing is needed in a single flow-path.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)