Merck
56708
ステンレススチール製1/16 in. キャピラリーチューブ
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
L × 外径 × 内径
10 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
red band
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
316ステンレス鋼、外径1/16"、コイル状で長さ1 m、他の寸法はすべて直線です。
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)