Merck
567271-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
2 cm × 2.1 mm
表面積:
100 m2/g
粒径:
3 μm
マトリックス活性基:
C18 (octadecyl) phase
ポアサイズ:
300 Å
Matrix:
fully porous particle
製品名
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 kit
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
2 cm × 2.1 mm
表面積
100 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
2-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キットの構成:カートリッジ1個、単独型ホルダー1個、チューブ1本、ナット2個、およびフェルール2個。保護カートリッジには別売りのホルダーが必要です。内径2.1および4 mmのカートリッジは21150ASTまたは59660-U(共に単独型)、もしくは504254または55205(共に一体型)を使用しています。 内径10 mmのカートリッジは567499-Uを、内径21.2 mmのカートリッジは581392-Uをそれぞれ使用しています。
脚注
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.