product name
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
3.5% Carbon loading
パラメーター
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
100 m2/g
表面被覆率
4.5 μmol/m2
マトリックス
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C5 (pentyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
2-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Discovery BIO Wide Pore C5は、タンパク質やペプチド、特に疎水性ペプチドをRP-HPLCにより高効率で信頼性のある分離を行えるよう設計されています。C8やC18のような長鎖の固定相はタンパク質に対して疎水性が強すぎる場合が多く、保持時間が非常に長くなったり、カラムに不可逆的に結合したりする可能性があります。そのため、タンパク質のRP-HPLCにはC3やC4などの短鎖の固定相がよく使われます。しかし、これらの短鎖の固定相は特に低いpHで加水分解されやすく、寿命が短くなります。Discovery BIO Wide Pore C5は、従来のC4固定相と類似した溶出順序を再現でき、しかもpH安定性が向上してカラムの寿命が長くなりました。Discovery BIO Wide Pore C5では改良されたシリカと結合相の導入技術の採用により、さらに良好な分離が可能です。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
抗体
製品番号
詳細
価格
関連コンテンツ
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.