安全性情報
57634
固定子フェースアセンブリ
for use with model 7725 injector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
適合性
for use with model 7725 injector
詳細
Stator Face Assembly is an accessory for use with Rheodyne® model 7725 injector employed for the introduction of the analyte into high performance liquid chromatograph prior to analytical determinations.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。