product name
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS), for use with manual holder, needle size 24 ga, df 75 μm(CAR/PDMS
物質
black hub (metallic)
metal alloy fiber
ニードルサイズ
24 ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
適合性
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
A comparison between Carboxen®/PDMS coated nitinol core and fused silica core adsorbent SPME fibers for factors, such as coating process, testing process, inertness, raw materials, and durability.
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.
プロトコル
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
水中のVOCの測定におけるHS-SPMEとGC/MSの併用の高性能、信頼性、および再現性が、試験施設間試験で証明されました。HS-SPMEを用いた新しいISO 17943は、感度および選択性に関して、既存の公定法を改良したものです。
関連コンテンツ
固相マイクロ抽出(SPME)はGCやHPLCの前にサンプルから分析対象物質を抽出するための、コーティングファイバーを使用した溶媒不要のサンプル調製法です。
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.