安全性情報
Z777306
Supelco
Sepax GP-C8 (5 µm) HPLC Columns
pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Sepax GP-C8 HPLC Column, 5 μm, pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L7
特徴
endcapped
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Sepax 107085-4625
標識化の程度
11% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
マトリックス
spherical silica particle platform
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
operating pH range
2-8
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
  • Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping
  • Extremely high column-to-column reproducibility
  • High selectivity and efficiency for separations
  • Full coverage bonded silica packing to achieve the exceptionally high stability
  • Suitable for separations of acidic, neutral and basic organic compounds, such as pharmaceuticals, peptides, and organic acids
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z777306:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)