安全性情報
58255
カラムフリッツ
diam. 1/2 in., porosity 2 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel frit
詳細
for Conventional Column Hardware (compression style)
包装
pkg of 10 ea
直径
1/2 in.
厚さ
.043 in.
ポアサイズ
2 μm porosity
適合性
for use with compression style column hardware
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3 μm粒子充填剤の保持にはポアサイズ0.5 μmのフリッツを、それ以上の粒子の保持には2 μmのフリッツを選択してください。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)