Merck
58985C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
標識化の程度
11.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 3 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.1 μmol/m2
マトリックス
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持力の非常に高い汎用疎水性アルキル固定相で、幅広い化合物に対して良好なピ-ク形状を与えます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)