Merck
59179
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL ABZ+Plus HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
認証
suitable for USP L60
品質水準
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
標識化の程度
12.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 10 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.4 μmol/m2
マトリックス
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SUPELCOSIL ABZ+Plus カラムは、高い不活化能と独特な選択性を同時に実現しています。不活性化シリカ粒子は粒径分布域が極めて狭いため、低い背圧で高い効率が得られます。ABZ+Plus相は、結合とエンドキャップ反応の後、シリカ上の未反応シラノール基を効果的に遮蔽するため、ほとんどの検体との相互作用を防ぐことができ、検体の官能性に関係なく対称型のピークが得られます。また、イオン化抑制剤を添加する必要なくイオン強度の低い緩衝剤を使用できます。ABZ+Plusによって、酸、強塩基性化合物、両性イオンなど、最も分析が困難な化合物の分析にも単純な組成の移動相を使用できます
USPコードL60に適合しています。
特徴および利点
・極性、非極性、荷電分析対象物に対する分離効率が高いです
・最も反応性の高い化合物に対して対称性のピ-ク
・極性、荷電化合物に対して独自の選択性
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W Pan et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 703(1-2), 129-138 (1998-02-03)
A sensitive, specific and precise HPLC-UV assay was developed to quantitate cocaine (COC) and its metabolites benzoylecgonine (BE), norcocaine (NC) and cocaethylene (CE) in rat plasma. After adding 50 microl of the internal standard solution (bupivacaine, 8 microg/ml) and 500
P Chaimbault et al.
Journal of chromatography. A, 855(1), 191-202 (1999-10-09)
A qualitative determination of 20 underivatized proteinic amino acids by LC-MS is reported. The need for chromatographic separation before mass spectrometry determination is demonstrated based on the study of several amino acid pairs which have some similar characteristics. Two suitable
C Ceniceros et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 705(1), 97-103 (1998-03-14)
A rapid and simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with amperometric detection has been developed for the quantitation of labetalol in urine. The chromatography was performed at 30 degrees C using a reversed-phase column with a base deactivated silica stationary
A B Baranda et al.
Talanta, 67(5), 933-941 (2008-10-31)
A liquid-liquid extraction method using diethyl ether as organic solvent was optimized simultaneously for five 1,4-dihydropyridines (amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine) belonging to the group of calcium channel blockers. Some experimental tools such as a full factorial design, a
K Ary et al.
Journal of chromatography. A, 797(1-2), 221-226 (1998-05-16)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of buspirone from human plasma. The separation was carried out by using a Supelcosil ABZ+ plus C18 reversed-phase column and 0.05 M potassium dihydrogenphosphate (pH