product name
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L109
製品種目
Supel™
包装
1 ea of
パラメーター
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
10 cm × 3.0 mm
表面積
155 m2/g
マトリックス
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
200 Å pore size
operating pH range
1-14
分離法
mixed mode
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
アナリシスノート
おすすめ製品
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
59993-U:
資料
Discover the efficient separation six nitrosamine impurities with high reproducibility and precise detection to ensure accurate analysis for regulatory compliance.