Merck
67242-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
L × 内径:
10 cm × 2.1 mm
表面積:
65 m2/g
粒径:
2.0 μm
マトリックス活性基:
C18 (octadecyl) phase
ポアサイズ:
160 Å pore size
Matrix:
spherical silica particle platform
superficially porous particle
製品名
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped: no
アナライトの化学物質クラス
peptides
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
パラメーター
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
65 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.0 μm
ポアサイズ
160 Å pore size
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.