Merck
67731
Supelco
N-Nitrosomorpholine
analytical standard
別名:
Nitrosomorpholine, NMOR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2O2
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
InChI Key
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67731-VAR:
67731-100MG:
67731-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)