Merck
68137
Supelco
N-Nitrosodiethanolamine
analytical standard
別名:
2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol, N,N-Diethanolnitrosamine, Bis(2-hydroxyethyl)nitrosamine, NDELA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10N2O3
CAS番号:
分子量:
134.13
Beilstein:
1762620
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.05
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChI Key
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
52.9 °F - closed cup
引火点(℃)
11.6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68137-VAR:
68137-100MG:
68137-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)