Merck
73551
Supelco
ノナフルオロ吉草酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
ノナフルオロペンタン酸, パーフルオロペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)3COOH
CAS番号:
分子量:
264.05
Beilstein:
1800087
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード
certified reference material
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
LC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.294 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
密度
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
InChI Key
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
73551-10MG:
73551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.