Merck
77882
Supelco
6-Hydroxyindole
analytical standard
別名:
6-Indolol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-5,9-10H
InChI Key
XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 抗癌性の免疫修飾剤としての、トリプトファンジオキシゲナーゼ阻害剤ピリジル-エテニル-インドール調製の反応物質
  • プレニル化インドールアルカロイドの生合成前駆体候補としての、ノトアミドJの不斉合成の反応物質
  • (キノリニルオキシメチル)イソオキサゾールカルボン酸エステル・抗結核剤の調製用反応物質
  • HIVインヒビターとしてのインドリル(プロパノールアミン)誘導体の調製用反応物質
  • ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体作動薬としてのインドレオキシ酢酸誘導体の調製用反応物質
  • 抗腫瘍剤およびチューブリン重合インヒビターとしての1-アロイルインドール3-アロイルインドレス・コンブレタスタチンA-4アナログの調製用反応物質
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
77882-VAR:
77882-BULK:
77882-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)