Merck
78033AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX G-DPキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
別名:
GC カラム、キラル、ガンマデキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
詳細
GC capillary column
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β値
500
df
0.12 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 2,3-di-O-propionyl-6-t-butyl silyl derivative of γ-cyclodextrin phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このカラムは、γ-シクロデキストリンの2,3-ジ-O-プロピオニル-6-t-ブチルシリル誘導体からなる固定相を包含しています。CHIRALDEX G-DP固定相は、脂肪族エステルと一部の芳香族エステルに加えて、脂肪族アミンと芳香族アミンに対する選択性が高くなるように設計されました。短い保持時間で高い有効性を分離性を示すため、極性のあるラセミ体の分離に特に有用です。CHIRALDEX G-DPカラムはCHIRALDEX G-TAカラムより、加水分解安定性と温度安定性が優れています。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • -10°C~200°C(等温)、220°C(プログラム温度)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)