製品名
Hamilton PRP-X300 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L22
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
ion exclusion
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
82015-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)