product name
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
物質
stainless steel hardware (column)
品質水準
認証
suitable for USP L86
詳細
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped: no
アナライトの化学物質クラス
glycans
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
パラメーター
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
マトリックス
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
hydroxy, penta- phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
operating pH range
2-9
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.