Merck
82030-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-1 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
物質
PEEK column
認証
suitable for USP L21
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
マトリックス
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
polymer
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリマー系逆相カラムであるHamilton PRP-1は、高pH(pH 8~13)での操作またはシリカ系カラムで良好なクロマトグラフィーが得られない分析物に適切です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)