Merck
90844
Supelco
1-ステアロイル-rac-グリセリン
analytical standard
別名:
1-モノオクタデカノイル-rac-グリセリン, rac-グリセリン 1-ステアラート, DL-α-ステアリン, モノステアリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
358.56
Beilstein:
1728685
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI Key
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
90844-100MG:
90844-VAR:
90844-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)