Merck
96934
Supelco
2,5-フランジカルボン酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O5
CAS番号:
分子量:
156.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
mp
>300 °C
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
96934-100MG:
96934-BULK:
96934-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)