Merck
98707
Supelco
エリスロシンエクストラブルーイッシュ
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラヨードフルオレセイン 二ナトリウム塩, アシッドレッド51, ヨードエオシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H6I4Na2O5
CAS番号:
分子量:
879.86
カラーインデックス番号:
45430
Beilstein:
1443945
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.21
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
98707-25MG:
98707-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)