メーカー/製品名
Alpha Resources
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Elemental Analysis: Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AR2017-30G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)