APIファミリー
citalopram
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Citalopram impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:Citalopram Oral Drops Citalopram Tablets
Also used in monographs such as:
包装
Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
BP1154:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)