Merck
1134277
USP
Citalopram Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Citalopram Related Compound D, 1-(4-Fluorophenyl)-1-(3-methylamino)propyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19FN2O · HCl
CAS番号:
分子量:
346.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
citalopram
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCNC.Br
InChI
1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
InChI Key
DJCAYVHVPUEMQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Citalopram Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Citalopram Hydrobromide
  • Citalopram Oral Solution
  • Escitalopram Oxalate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1