Merck
BP836
ベンラファキシン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
イフェクサー, (+/-)-1- [2-(ジメチルアミノ)-1-(4-メトキシフェニル)エチル]シクロヘキサノール塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
313.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
venlafaxine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChI Key
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Venlafaxine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Venlafaxine Tablets
  • Venlafaxine Prolonged-release Tablets
  • Venlafaxine Prolonged-release Capsules
  • 生物化学的/生理学的作用
    ベンラファキシンは抗うつ薬の一種です。ヒトにおけるベンラファキシンの抗うつ作用のメカニズムは、CNSの神経伝達物質の活性を増強することにあります。ベンラファキシンは神経細胞のセロトニンとノルエピネフリンの再取り込みを強力に阻害するとともに、ドーパミンの再取り込みもわずかに阻害します。in vitroにおいてムスカリン、ヒスタミンレセプターやα1アドレナリンレセプターに対する有意な活性はありません。また、MAOインヒビターとしての活性はありません。
    包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Environment
    危険有害性情報
    注意書き
    危険有害性の分類
    Aquatic Chronic 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP836:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)