アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
white
溶解性
H2O: >10 mg/mL
オーガナイザー
Wyeth
SMILES記法
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChI Key
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V7264-VAR:
V7264-BULK:
V7264-10MG:
V7264-50MG:
試験成績書(COA)