Merck
1711268
USP
ベンラファキシン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
イフェクサー, (+/-)-1- [2-(ジメチルアミノ)-1-(4-メトキシフェニル)エチル]シクロヘキサノール塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
313.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
venlafaxine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChI Key
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Venlafaxine hydrochloride USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, system suitability, and standard stock solution for assay, impurity analysis, and performance test according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Venlafaxine Hydrochloride
  • Venlafaxine Tablets
  • Venlafaxine Hydrochloride Extended-Release Capsules
  • Desvenlafaxine
生物化学的/生理学的作用
ベンラファキシンは抗うつ薬の一種です。ヒトにおけるベンラファキシンの抗うつ作用のメカニズムは、CNSの神経伝達物質の活性を増強することにあります。ベンラファキシンは神経細胞のセロトニンとノルエピネフリンの再取り込みを強力に阻害するとともに、ドーパミンの再取り込みもわずかに阻害します。in vitroにおいてムスカリン、ヒスタミンレセプターやα1アドレナリンレセプターに対する有意な活性はありません。また、MAOインヒビターとしての活性はありません。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1711268-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Venlafaxine Hydrochloride Extended-Release Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 4598-4598 (2022)
Venlafaxine Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(3), 4595-4595 (2017)
Desvenlafaxine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 1280-1280 (2020)
Venlafaxine Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(1), 4597-4597 (2020)
Denise G Tate et al.
Archives of physical medicine and rehabilitation, 96(2), 340-348 (2014-12-03)
To assess the role that treatment response plays in a randomized controlled trial of an antidepressant among people with spinal cord injury (SCI) diagnosed with major depressive disorder (MDD) in explaining quality of life (QOL), assessed both globally as life