Merck
BP856
クロルプロマジン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-クロロ-10-(3-ジメチルアミノプロピル)フェノチアジン 塩酸塩, CPZ, ラーガクティル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClN2S · HCl
CAS番号:
分子量:
355.33
Beilstein:
3779989
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorpromazine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
ヘモグロビンやペルオキシダーゼの微量定量において、ベンジジン、o-ジアニシジン、o-トリジンの代わりに用いられます。
Chlorpromazine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Chlorpromazine
  • Chlorpromazine Suppositories
  • 生物化学的/生理学的作用
    クロルプロマジンは、白血病細胞に対する細胞毒性と抗増殖活性がありますが、正常なリンパ球の生存率には影響を与えません。
    フェノチアジン系抗精神病薬であり、D2ドーパミンレセプターおよびH1ヒスタミンレセプターのアンタゴニストです。サイクリックヌクレオチドホスホジエステラーゼやNOシンターゼによるカルモジュリン依存性刺激作用を阻害します。
    包装
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
    保管分類コード
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP856:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    Israa A Jalal et al.
    Frontiers in pharmacology, 14, 1275730-1275730 (2023-11-29)
    Background: Cardiac hypertrophy (CH) is one of the contributing causes of morbidity and mortality. Hyperhomocysteinemia (HHcy) is one of the diseases which may predispose hyperlipidemia and CH. Linagliptin (Lina) and secoisolariciresinol diglucoside (SDG) are known to alleviate a variety of