certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O4/c1-8(2)15(3)14(21)17-12(18-15)11-10(13(19)20)5-9(6-16-11)7-22-4/h5-6,8H,7H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
InChI Key
NUPJIGQFXCQJBK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CRM34227-BULK:
CRM34227-50MG:
試験成績書(COA)