certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 3 × 1 mL
濃度
15 μg/mL each component in acetonitrile (as the aldehyde or ketone)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mixは、認証標準物質として以下の用途に使用されています。
- デニューダーフィルターサンプリングおよびガスクロマトグラフィー分析法による、蒸気として空気中に拡散しているホルムアルデヒドおよびカルボニル化合物(CC)の測定に。
- DNPHカートリッジによるホルムアルデヒドとアセトアルデヒドの捕捉と保持に及ぼす空気サンプル中のNO、NO2およびCOの影響を調査するために。反応生成物とクロマトグラフィー干渉は、クロマトグラフィー法を用いて識別されます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
すべて表示 (15)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM4M7285:4548173338507
Quantification of the influence of NO2, NO and CO gases on the determination of formaldehyde and acetaldehyde using the DNPH method as applied to polluted environments
Atmospheric Environment, 218(11), 117019-117019 (2019)
Monitoring of Air-Dispersed Formaldehyde and Carbonyl Compounds as Vapors and Adsorbed on Particulate Matter by Denuder-Filter Sampling and Gas Chromatographic Analysis
International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(11), 1969-1969 (2019)
International journal of environmental research and public health, 16(11) (2019-06-06)
Carbonyl compounds (CCs) are products present both as vapors and as condensed species adsorbed on the carbonaceous particle matter dispersed in the air of urban areas, due to vehicular traffic and human activities. Chronic exposure to CCs is a potential