certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
おすすめ製品
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM96659-100MG:
CRM96659-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.