Merck
193801
Sigma-Aldrich
4,4'-ジ-tert-ブチルビフェニル
99%
別名:
1-tert-Butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Di-tert-butyl-1,1′-biphenyl, DBB, p,p′-Di-tert-butylbiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4C6H4C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
266.42
Beilstein:
2095855
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
190-192 °C/13 mmHg (lit.)
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H26/c1-19(2,3)17-11-7-15(8-12-17)16-9-13-18(14-10-16)20(4,5)6/h7-14H,1-6H3
InChI Key
CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4′-ジ-tert-ブチルビフェニルは、リチウムとともに
  • クロロメチル・エチル・エーテルおよびさまざまなカルボニル化合物と反応して対応するヒドロキシエーテルを生成する
  • N-フェニルアゼチジンの還元的開裂の触媒になります。
アプリケーション
4,4′-ジ-tert-ブチルビフェニルを使用してホモアリル・アミン誘導体を生産しました。また、メタル化反応を起こすために、ナトリウム・ナフタレニドまたはリチウム・ナフタレニドより優れたラジカル・アニオンである、リチウム・ジ-tert-ブチルビフェニリドの調製にも使用しました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
193801-5G:
193801-VAR:
193801-25G:
193801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4, 4′-Di-tert-butylbiphenyl-catalysed lithiation of chloromethyl ethyl ether: A barbier-type new and easy alternative to ethyl lithiomethyl ether.
Guijarro A and Yus M.
Tetrahedron Letters, 34(21), 3487-3490 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 1528-1528 (1990)
C E Neipp et al.
The Journal of organic chemistry, 66(2), 531-537 (2001-06-30)
Lithiation of the N-2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl-2-pyrroline (16) and treatment of the resulting cyclic vinyllithium reagent with R2CuCNLi2 produced an acyclic vinyl organometallic species that, when treated with an electrophile (H2O or RX), gave the homoallylic sulfonamides 18a-k in 37-93% yields and in
4, 4'-Di -tert -butylbiphenyl-catalysed reductive opening of azetidines with lithium: A direct preparation of 3, N-dilithioalkylamines.
Almena J, et al.
Tetrahedron, 50(19), 5775-5782 (1994)