アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
200 °C/17 mmHg (lit.)
mp
90-93 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI Key
ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4,4′-Dimethylbenzophenone reacts with bis(trichlorotitanium phenoxide), a bidentate Lewis acid, to form a crystalline complex.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
225274-BULK:
225274-1G:
225274-10G:
225274-VAR:
225274-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Okba Saied et al.
Inorganic chemistry, 37(11), 2620-2625 (2001-10-24)
Treatment of 2,7-bis(1,1-dimethylethyl)fluorene-1,8-diol (3) with 2 equiv of TiCl(4) converts the two OH groups into OTiCl(3) groups and thereby yields bis(trichlorotitanium phenoxide) 7, a structurally well-defined reagent that holds two sites of strong Lewis acidity in close proximity. Bidentate Lewis