Merck
A41402
Sigma-Aldrich
4-アミノベンゾフェノン
別名:
4-アミノフェニルフェニルケトン, 4-ベンゾイルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4C(O)C6H5
CAS番号:
分子量:
197.23
Beilstein:
389292
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
mp
121-124 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
InChI Key
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A41402-10G:
A41402-1G:
A41402-5KG:
A41402-BULK:
A41402-VAR:
A41402-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ghassan Abu Sheikha et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 66(4), 423-426 (2018-04-03)
Hyperlipidemia is known as an elevation of plasma lipid components. It contributes significantly to atherosclerosis which is one of the most important causative factors in cardiovascular diseases. Agents that cause a dramatic decrease in serum lipid levels are of great