Merck
ERMAC051
ベンゾ[a]ピレン
ERM®, certified reference material
別名:
3,4-ベンズピレン, 3,4-ベンゾピレン, ベンゾ[def]クリセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12
CAS番号:
分子量:
252.31
Beilstein:
1911333
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChI Key
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERMAC051-1EA:
試験成績書(COA)