Merck
G005721
LC/MS Analysis of Pilocarpine and Betaxolol in the Presence of Benzalkonium Chlorides on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 2 mM arrmonium acetate, pH 6.7 in [B] 10:90 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1160 psi (80 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), XlC, m/z 304, 332 (BACs), m/z 209 (pilocarpine), m/z 308 (betaxolol)
injection: 2 μL
sample: 10 μg/mL each in acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Benzalkonium chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)