テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Si, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581508-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 with formic acid; [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 5% A constant; 10 to 16% B, 85 to 79% C in 20 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/L each in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Glutamine
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)