product name
apHera™ NH2 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L82
製品種目
apHera™
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
apHera™
パラメーター
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
マトリックス
polymeric
マトリックス活性基
amino phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
1-14
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
apHera™ アミノカラムは、特に単糖およびオリゴ糖の分離に最適化された共有結合ポリアミンをベースにしています。単糖、二糖、三糖の溶出順序は、アセトニトリル濃度が高いほど溶出量が多いこと、および酸性溶出液、アルカリ性溶出液のいずれにも完全に安定であることを示しています。頑強な小型PVA共重合体ビーズが、機械的強度、化学的強度、および高いカラム効率を提供します。従来のシリカベースのcamionカラムは、おそらく塩基性アミノ基がシリカ粒子を加水分解するために寿命が長くありません。 Supelco社は強アルカリ性に適合するポリマーを使用しているため、このような問題は起こりません。安定な保持時間と長いカラム寿命もこのカラムの特徴です。
アミノapHera™カラムの特徴
アミノapHera™カラムの特徴
- 効率の良い炭水化物分析
- 塩基性条件/両性検出に最適
- 単糖からオリゴ糖への高い選択性
- pH範囲2~13
- 細孔径:300オングストローム
- 予測可能な安定した保持時間
- 長いカラム寿命
法的情報
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical chemistry, 81(18), 7766-7772 (2009-08-26)
We have developed a practical method for the comprehensive analysis of polar anionic metabolites in biological samples with the use of a nano-LC/MS system. A polyamine-bonded polymer-based apHera NH2 column, which is compatible with ammonium carbonate buffer, effectively retained anionic
Journal of chromatography. A, 1081(2), 174-181 (2005-07-26)
A new procedure based on hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry (ionisation process by pneumatically assisted electrospray in negative ion mode), is developed and validated for the simultaneous determination of underivatised taurine and methionine in beverages rich in