テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% formic acid; [B] methanol
gradient: held at 35% B for 3 min; 35 to 45% B in 10 min; held at 45% B for 2 min; 45 to 100% B in 5 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 4105 psi (283 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 20 μL
sample: 100 μg/mL in 90:10, water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of silymarin.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Taxifolin
Silychristin
Apigenin 7-glucoside
Silydianin
Silybin B
Isosilybin A
Isosilybin B
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)