アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10.0% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)[C@H]2Oc3ccc(cc3O[C@@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-18-7-12(3-5-16(18)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23+,24-,25-/m1/s1
InChI Key
FDQAOULAVFHKBX-HKTJVKLFSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
97326-VAR:
97326-BULK:
97326-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック