テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of sugars. Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express HILIC are presented. Separation is by normal-phase mechanism as a decrease in mobile phase water content results in increased retention.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)