テクニック
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: cow milk
SPE tube/cartridge: Supel™ Tox AlflaZea, 6 mL (55314-U)
extraction process: centrifuge 45 g liquid milk for 60 min at 5000 rpm (RCF 4863 xg), cool at 0 °C for 30 minutes, remove fat layer, transfer middle layer to collection flask,
sample addition: 10 mL, 2 drop/second using vacuum
washing: 2 x 2 mL acetonitrile (collect with sample)
eluate post-treatment: evaporate to dryness at 70 °C using nitrogen
sample preparation: reconstitut in 500 μL 20:80 acetonitrile:water, filter into 750 μL poly vial using PVDF filter, 0.2 μm
column: Ascentis Express C18, 50 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) formic acid; [B] acetonitrile
gradient: 90% A for 0.5 min; to 10% A in 0.5 min; held at 10% for 3 min; to 90% A in 0.10 min; held at 90% A for 3 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: ambient
detector: MS/MS (MRM transitions)
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
application for SPE
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPEチューブまたはプレート
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)